Esculine hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Aesculin, 6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside hydrate, Esculin
E0024-25G E0024-5G
TCIAE0024-25GEA 241 EUR InStock
TCIAE0024-25G TCIAE0024-5G
Esculine hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Esculine hydraté
Formule: C₁₅H₁₆O₉·xH₂O
MW: 340,29 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00149492
Numéro CAS: 531-75-9
EINECS: 208-517-5
Merck Index: 14,03698
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff2048f42d38fa999b657ff9b18a172a49e6f9b8&vid=69dc27ea469a8eda3218a7c086b1e8c90c19479f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -84.0 to -88.0 deg (C=2.4, Dioxane (50%)) (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité