Ethisterone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 17alpha-Ethynyltestosterone
E0040-1G E0040-5G
TCIAE0040-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAE0040-1G TCIAE0040-5G
Ethisterone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ethisterone
Formule: C₂₁H₂₈O₂
MW: 312,45 g/mol
Point de fusion: 272°C
Numéro MDL: MFCD00003656
Numéro CAS: 434-03-7
EINECS: 207-096-5
Merck Index: 14,03741
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +29.0 to +34.0 deg (C=1, Pyridine)
Solubility in Pyridine almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité