Ethylène diamine sulfate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
E0082-25G E0082-500G
TCIAE0082-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0082-25G TCIAE0082-500G
Ethylène diamine sulfate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethylenediammonium sulphate
Formule: C₂H₈N₂
Numéro MDL: MFCD00036417
Numéro CAS: 22029-36-3
EINECS: 244-733-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7abc531d38fdaa452fd50306f3a40d400889cf2&vid=a7abc531d38fdaa452fd50306f3a40d400889cf2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité