L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
EDTA ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
E0084-25G E0084-500G
TCIAE0084-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0084-25G TCIAE0084-500G
EDTA ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
EDTA
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292.25 g/mol
Point d'ébullition: 614
Point de fusion: 242°C
Numéro MDL: MFCD00003541
Numéro CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
Merck Index: 14,03517
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38d4d94247c54758ab8dcbfcc02068d4d3fc21c3&vid=38d4d94247c54758ab8dcbfcc02068d4d3fc21c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité