Copper(II) disodium ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
E0090-25G E0090-500G
TCIAE0090-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0090-25G TCIAE0090-500G
Copper(II) disodium ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Copper(II) disodium ethylenediaminetetraacetate tetrahydrate
Formule: C₁₀H₁₂CuN₂Na₂O₈·4H₂O
MW: 469,80 g/mol
Numéro MDL: MFCD00148920
Numéro CAS: 39208-15-6
EINECS: 254-356-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to Dark blue to Dark purple powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 13.0 to 15.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité