Ethylenediaminetetraacetic acid lead(II) disodium salt hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Lead(II) Disodium Ethylenediaminetetraacetate
E0093-25G E0093-500G
TCIAE0093-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAE0093-25G TCIAE0093-500G
Ethylenediaminetetraacetic acid lead(II) disodium salt hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethylenediaminetetraacetic acid lead(II) disodium salt hydrate
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 541,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00148921
Numéro CAS: 22904-40-1
EINECS: 245-314-0
ONU: 2291
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 6.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité