Ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAE0098-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAE0098-25G TCIAE0098-500G
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt
Formule: C₁₀H₁₂N₂Na₂O₈Zn
MW: 399,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00135187
Numéro CAS: 14025-21-9
EINECS: 237-865-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 15.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité