Sodium-4-ethylbenzenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
E0104-25G E0104-500G
TCIAE0104-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAE0104-25G TCIAE0104-500G
Sodium-4-ethylbenzenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium-4-ethylbenzenesulphonate
Formule: C₈H₁₀O₃S
Numéro MDL: MFCD00070568
Numéro CAS: 14995-38-1
EINECS: 239-080-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité