1,2-Bis(chloroacetoxy)ethane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyleneglycolbis(monochloroacetatE), Ethylene Glycol Dichloroacetate, Ethylene Glycol Bis(monochloroacetate)
E0107-500G E0107-25G
TCIAE0107-500GEA 345 EUR InStock
TCIAE0107-500G TCIAE0107-25G
1,2-Bis(chloroacetoxy)ethane ≥98.0% (par GC)
1,2-Bis(chloroacetoxy)ethane
Formule: C₆H₈Cl₂O₄
MW: 215,03 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Numéro MDL: MFCD00045277
Numéro CAS: 6941-69-1
EINECS: 230-096-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82f34b4c8dc71d97cfc538876059fa0b1de14bdb&vid=82f34b4c8dc71d97cfc538876059fa0b1de14bdb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité