7-Ethyl-2-methyl-4-undecanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0144-25ML E0144-500ML
TCIAE0144-25MLEA 46.2 EUR InStock
TCIAE0144-25ML TCIAE0144-500ML
7-Ethyl-2-methyl-4-undecanol ≥98.0% (par GC)
7-Ethyl-2-methyl-4-undecanol
Formule: C₁₄H₃₀O
Numéro MDL: MFCD00027253
Numéro CAS: 103-20-8
EINECS: 203-088-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité