N-Ethyl-1-naphthylamine hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
E0149-25G E0149-5G
TCIAE0149-25GEA 131 EUR InStock
TCIAE0149-25G TCIAE0149-5G
N-Ethyl-1-naphthylamine hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Ethyl-1-naphthylamine hydrobromide
Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 252,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060154
Numéro CAS: 36966-04-8
EINECS: 253-291-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité