Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Ethylnicotinamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E0150-25G E0150-5G
TCIAE0150-25GEA 317 EUR InStock
TCIAE0150-25G TCIAE0150-5G
N-Ethylnicotinamide ≥98.0% (par GC)
N-Ethylnicotinamide


Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023579
Numéro CAS: 4314-66-3
EINECS: 224-331-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité