Zinc-N-ethyl-N-phenyldithiocarbamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
E0163-25G E0163-500G
TCIAE0163-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0163-25G TCIAE0163-500G
Zinc-N-ethyl-N-phenyldithiocarbamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Zinc-N-ethyl-N-phenyldithiocarbamate
Formule: C₉H₁₁NS₂
MW: 457,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059686
Numéro CAS: 14634-93-6
EINECS: 238-677-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 214.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité