N-Ethyl-p-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-4-methylaniline
E0179-25ML E0179-100ML
TCIAE0179-25MLEA 74.8 EUR InStock
TCIAE0179-25ML TCIAE0179-100ML
N-Ethyl-p-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Ethyl-p-toluidine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 222°C
Point d'éclair: 89°C
Numéro MDL: MFCD00035793
Numéro CAS: 622-57-1
EINECS: 210-742-9
ONU: 2754
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité