N-Ethyltoluenesulphonamide(o and p mixture) ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
E0187-25G E0187-500G
TCIAE0187-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0187-25G TCIAE0187-500G
N-Ethyltoluenesulphonamide(o and p mixture) ≥98.0% (sur base azote total)
N-Ethyltoluenesulphonamide(o and p mixture)
Formule: C₉H₁₃NO₂S
MW: 199,27 g/mol
Point d'éclair: 193°C
Numéro MDL: MFCD00048511
Numéro CAS: 76902-32-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité