L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Dithiocarbonate de potassium et de O-éthyle ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Potassium-O-ethyldithiocarbonate, Potassium ethyl xanthate, Ethylxanthic acid potassium salt
E0194-500G E0194-25G E0194-100G
TCIAE0194-500GEA 226 EUR InStock
TCIAE0194-500G TCIAE0194-25G TCIAE0194-100G
Dithiocarbonate de potassium et de O-éthyle ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Dithiocarbonate de potassium et de O-éthyle
Formule: C₃H₅KOS₂
MW: 160.30 g/mol
Point de fusion: 210°C
Numéro MDL: MFCD00004931
Numéro CAS: 140-89-6
EINECS: 205-439-3
Merck Index: 14,07696
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
alkali to pass test
Chloride max. 0.01%
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Pale red with Molybdenum
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité