16α,17α-Epoxyprogesterone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 16α-17α-Epoxy-δ4-pregnen-3,20-dione, 16α,17α-Epoxy-4-pregnen-3,20-dione, 16,17-Epoxyprogesterone
E0198-1G E0198-25G E0198-5G
TCIAE0198-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAE0198-1G TCIAE0198-25G TCIAE0198-5G
16α,17α-Epoxyprogesterone ≥98.0% (par HPLC)
16α,17α-Epoxyprogesterone
Formule: C₂₁H₂₈O₃
MW: 328,452 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055948
Numéro CAS: 1097-51-4
EINECS: 214-147-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +165.0 to +170.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité