N-Ethyl-N-2-hydroxyethyl-m-toluidine ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0220-25G E0220-500G
TCIAE0220-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0220-25G TCIAE0220-500G
N-Ethyl-N-2-hydroxyethyl-m-toluidine ≥96.0% (par GC)
N-Ethyl-N-2-hydroxyethyl-m-toluidine
Formule: C₁₁H₁₇NO
MW: 179,26 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Point d'éclair: 154°C
Numéro MDL: MFCD00002849
Numéro CAS: 91-88-3
EINECS: 202-105-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité