N,N'-Ethylenebis(stearamide) ≥85.0% (par GC) (mixture of fatty acid amides) (consists of C14, C16 and C18)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N'-1,2-Ethanediylbisoctadecanamide, Ethylene Distearamide, N,N'-Ethylenebisstearamide, Hoechst wax C, N,N'-Ethylenebisoctadecanamide
E0243-25G E0243-500G
TCIAE0243-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0243-25G TCIAE0243-500G
N,N'-Ethylenebis(stearamide) ≥85.0% (par GC) (mixture of fatty acid amides) (consists of C14, C16 and C18)
N,N'-Ethylenebis(stearamide)
Formule: C₃₈H₇₆N₂O₂
MW: 593,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059224
Numéro CAS: 110-30-5
EINECS: 203-755-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 85.0% (C14, C16 and C18 mixture)
Total Nitrogen 4.45 to 5.00 %
Melting point 142.0 to 147.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité