5-Ethylidene-2-norbornene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene
E0244-25ML E0244-500ML
TCIAE0244-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0244-25ML TCIAE0244-500ML
5-Ethylidene-2-norbornene ≥98.0% (par GC)
5-Ethylidene-2-norbornene
Formule: C₉H₁₂
MW: 120,20 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Point d'éclair: 38°C
Numéro MDL: MFCD00167576
Numéro CAS: 16219-75-3
EINECS: 240-347-7
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité