3-(Éthylamino)-4-méthylphénol ≥92.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAE0252-25GEA 119 EUR InStock
TCIAE0252-25G
3-(Éthylamino)-4-méthylphénol ≥92.0% (par GC)
3-(Éthylamino)-4-méthylphénol
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002382
Numéro CAS: 120-37-6
EINECS: 204-391-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 92.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité