Sodium ethanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
E0256-25G E0256-5G
TCIAE0256-25GEA 207 EUR InStock
TCIAE0256-25G TCIAE0256-5G
Sodium ethanesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium ethanesulphonate
Formule: C₂H₆O₃S
Numéro MDL: MFCD00066498
Numéro CAS: 5324-47-0
EINECS: 226-194-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %
Haloid max. 0.1%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité