Ethyl cellulose, 45-55 mPa.s [5% in Toluene + Ethanol (80:20), 25 °C]
Fournisseur: TCI
E0266-500G E0266-25G
TCIAE0266-500GEA 129 EUR InStock
TCIAE0266-500G TCIAE0266-25G
Ethyl cellulose, 45-55 mPa.s [5% in Toluene + Ethanol (80:20), 25 °C]
Ethyl cellulose
Numéro MDL: MFCD00131037
Numéro CAS: 9004-57-3
Merck Index: 14,03781
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white granule
Solubility in Toluene-EtOH mix. very faint turbidity
Drying loss max. 2.0 %
Viscosity 45.0 to 55.0 mPa-s (5 %, Toluene:EtOH=80:20, 25 deg-C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité