Ethylenediamine-N,N'-diacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
E0275-25G E0275-5G
TCIAE0275-25GEA 235 EUR InStock
TCIAE0275-25G TCIAE0275-5G
Ethylenediamine-N,N'-diacetic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethylenediamine-N,N'-diacetic acid
Formule: C₆H₁₂N₂O₄
MW: 176,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004281
Numéro CAS: 5657-17-0
EINECS: 227-105-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité