4-Ethoxy-2-butanone ≥92.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0298-25ML E0298-5ML
TCIAE0298-25MLEA 363 EUR InStock
TCIAE0298-25ML TCIAE0298-5ML
4-Ethoxy-2-butanone ≥92.0% (par GC)
4-Ethoxy-2-butanone
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Numéro MDL: MFCD00059372
Numéro CAS: 60044-74-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité