Ethylene glycol monoisobutyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Isobutyl Cellosolve, 2-Isobutoxyethanol
E0301-25ML E0301-500ML
TCIAE0301-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAE0301-25ML TCIAE0301-500ML
Ethylene glycol monoisobutyl ether ≥98.0% (par GC)
Ethylene glycol monoisobutyl ether
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point d'éclair: 57°C
Numéro MDL: MFCD00059601
Numéro CAS: 4439-24-1
EINECS: 224-658-5
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d3eaa4e40f4c736021b5caabd07261576fe3de3&vid=1d3eaa4e40f4c736021b5caabd07261576fe3de3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité