Ethylene glycol mono-m-tolyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(3-Methylphenoxy)ethanol, 2-(m-Tolyloxy)ethanol, 3-(2-Hydroxyethoxy)toluene
E0302-25ML E0302-5ML
TCIAE0302-25MLEA 431 EUR InStock
TCIAE0302-25ML TCIAE0302-5ML
Ethylene glycol mono-m-tolyl ether ≥98.0% (par GC)
Ethylene glycol mono-m-tolyl ether
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Numéro MDL: MFCD00014035
Numéro CAS: 13605-19-1
EINECS: 237-091-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité