2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-yl)ethyl]silane, Trimethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]silane
E0327-25ML E0327-500ML
TCIAE0327-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAE0327-25ML TCIAE0327-500ML
2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane ≥97.0% (par GC)
2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane
Formule: C₁₁H₂₂O₄Si
MW: 246,38 g/mol
Point d'ébullition: 310°C
Point d'éclair: 141°C
Numéro MDL: MFCD00014485
Numéro CAS: 3388-04-3
EINECS: 222-217-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité