Estradiol benzoate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0329-1G E0329-5G
TCIAE0329-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAE0329-1G TCIAE0329-5G
Estradiol benzoate ≥97.0% (par GC)
Estradiol benzoate
Formule: C₂₅H₂₈O₃
Numéro MDL: MFCD00003692
Numéro CAS: 50-50-0
EINECS: 200-043-7
Merck Index: 14,03703
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 190.0 to 196.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +58.0 to +63.0 deg (C=1, Dioxane)
Solubility in Dioxane almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité