Dimethyl Icosanedioate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Eicosanedioic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl icosanedioate, Icosanedioic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Eicosanedioate
E0330-25G E0330-5G
TCIAE0330-25GEA 297 EUR InStock
TCIAE0330-25G TCIAE0330-5G
Dimethyl Icosanedioate ≥95.0% (par GC)
Dimethyl Icosanedioate
Formule: C₂₂H₄₂O₄
MW: 370,57 g/mol
Point d'ébullition: 223°C
Numéro MDL: MFCD00059302
Numéro CAS: 42235-38-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 65.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité