1-Ethyl-2-phenylindole ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Ethyl-2-phenyl-1H-indole
E0331-25G E0331-500G
TCIAE0331-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAE0331-25G TCIAE0331-500G
1-Ethyl-2-phenylindole ≥98.0% (par HPLC)
1-Ethyl-2-phenylindole
Formule: C₁₆H₁₅N
MW: 221,30 g/mol
Point d'ébullition: 209°C
Numéro MDL: MFCD00031481
Numéro CAS: 13228-39-2
EINECS: 236-199-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité