Sodium-8-ethoxyquinoline-5-sulphonate hydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
E0338-25G E0338-5G
TCIAE0338-25GEA 134 EUR InStock
TCIAE0338-25G TCIAE0338-5G
Sodium-8-ethoxyquinoline-5-sulphonate hydrate ≥98.0% (par HPLC)
Sodium-8-ethoxyquinoline-5-sulphonate hydrate
Formule: C₁₁H₁₁NO₄S
Numéro MDL: MFCD00006794
Numéro CAS: 7246-07-3
EINECS: 230-651-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9cd5ae71e58d63036cd987c95f27d85a08c8964&vid=e532afade3fc1fe9d0ae805901e2001527f21113&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0% (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité