4,4'-Ethylenedianiline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Diamino-1,2-diphenylethane, 4,4'-Diaminobibenzyl, alpha,alpha'-Bi-p-toluidine, 4,4'-(Ethane-1,2-diyl)dianiline
E0346-25G E0346-5G
TCIAE0346-25GEA 1080 EUR InStock
TCIAE0346-25G TCIAE0346-5G
4,4'-Ethylenedianiline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Ethylenedianiline
Formule: C₁₄H₁₆N₂
MW: 212,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007923
Numéro CAS: 621-95-4
EINECS: 210-716-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 134.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité