N-Ethoxycarbonyl-5-nitro-o-toluidine ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(5-Nitro-2-methylphenyl)urethan, Ethyl 2-Methyl-5-nitrophenylcarbamate, N-Carbethoxy-5-nitro-o-toluidine
E0349-25G E0349-5G
TCIAE0349-25GEA 157 EUR InStock
TCIAE0349-25G TCIAE0349-5G
N-Ethoxycarbonyl-5-nitro-o-toluidine ≥96.0% (par GC)
N-Ethoxycarbonyl-5-nitro-o-toluidine
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₄
MW: 224,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059827
Numéro CAS: 16648-52-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité