Ethylene glycol mono-tert-butyl ether ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethyleneglycolmono-tert-butylether, tert-Butyl Cellosolve, 2-tert-Butoxyethanol
E0354-25ML E0354-500ML
TCIAE0354-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0354-25ML TCIAE0354-500ML
Ethylene glycol mono-tert-butyl ether ≥99.0% (par GC)
Ethylene glycol mono-tert-butyl ether
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Point d'éclair: 55°C
Numéro MDL: MFCD00059004
Numéro CAS: 7580-85-0
ONU: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18783c38f799a8cc570a05972ad98823a51d01e4&vid=18783c38f799a8cc570a05972ad98823a51d01e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité