N-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Formyl-N-ethylcarbazole
E0359-25G E0359-5G
TCIAE0359-25GEA 171 EUR InStock
TCIAE0359-25G TCIAE0359-5G
N-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
N-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,28 g/mol
Point d'ébullition: 255°C
Numéro MDL: MFCD00004963
Numéro CAS: 7570-45-8
EINECS: 231-471-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C
Solubility in Toluene within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité