Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
E0371-25G E0371-5G
TCIAE0371-25GEA 139 EUR InStock
TCIAE0371-25G TCIAE0371-5G
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Ethyl-2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate
Formule: C₄H₆ClNO₃
MW: 151,5483 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010209
Numéro CAS: 14337-43-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité