Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Epiandrosterone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3beta-Hydroxy-5alpha-androstan-17-one

E0374-1G E0374-5G
TCIAE0374-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAE0374-1G TCIAE0374-5G
Epiandrosterone ≥97.0% (par GC)
Epiandrosterone


Formule: C₁₉H₃₀O₂
MW: 290,447 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064134
Numéro CAS: 481-29-8
EINECS: 207-563-3
Merck Index: 14,03609
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 174.0 to 177.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +82.0 to +90.0 deg (C=2 Dioxane)
Solubility in Methanol within almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité