Ellagic acid dihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3,7,8-Tetrahydroxy[1]benzopyrano[5,4,3-cde][1]benzopyran-5,10-dione
E0375-25G E0375-5G
TCIAE0375-25GEA 130 EUR InStock
TCIAE0375-25G TCIAE0375-5G
Ellagic acid dihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ellagic acid dihydrate
Formule: C₁₄H₆O₈
MW: 302,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006914
Numéro CAS: 133039-73-3
EINECS: 207-508-3
Merck Index: 14,03547
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Absorbance min. 0.900 (5mg/L, ETOH, 254.0 to 258.0 nm) (calcd.on anh.substance)
Absorbance2 min. 0.180 (5mg/L, ETOH, 365.0 to 369.0 nm) (calcd.on anh.substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité