Etilefrine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
E0381-25G E0381-5G
TCIAE0381-25GEA 323 EUR InStock
TCIAE0381-25G TCIAE0381-5G
Etilefrine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Etilefrine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
Numéro MDL: MFCD00060167
Numéro CAS: 943-17-9
EINECS: 213-398-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b9a4eb399fb516e1ab63a4791639f25e55e5e33&vid=5b9a4eb399fb516e1ab63a4791639f25e55e5e33&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 123.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité