3-Éthoxyacrylonitrile (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Ethoxypropenenitrile
E0388-25ML E0388-250ML
TCIAE0388-25MLEA 56.1 EUR InStock
TCIAE0388-25ML TCIAE0388-250ML
3-Éthoxyacrylonitrile (mélange cis- and trans-) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
3-Éthoxyacrylonitrile (mélange cis- and trans-)
Formule: C₅H₇NO
MW: 97,12 g/mol
Point d'ébullition: 71°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00010193
Numéro CAS: 61310-53-0
EINECS: 262-706-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0% (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité