N,N,N',N'-Ethylenediaminetetrakis(methylenephosphonic acid) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: ((Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetrakis(methylene))tetraphosphonic acid
E0393-25G E0393-500G E0393-100G
TCIAE0393-25GEA 22 EUR InStock
TCIAE0393-25G TCIAE0393-500G TCIAE0393-100G
N,N,N',N'-Ethylenediaminetetrakis(methylenephosphonic acid) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
N,N,N',N'-Ethylenediaminetetrakis(methylenephosphonic acid)
Formule: C₆H₂₀N₂O₁₂P₄
MW: 436,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058893
Numéro CAS: 1429-50-1
EINECS: 215-851-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité