N-(2-Methoxyethyl)ethylamine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0397-25G E0397-5G
TCIAE0397-25GEA 385 EUR InStock
TCIAE0397-25G TCIAE0397-5G
N-(2-Methoxyethyl)ethylamine ≥97.0% (par GC)
N-(2-Methoxyethyl)ethylamine
Formule: C₅H₁₃NO
Point d'ébullition: 116°C
Numéro MDL: MFCD00144876
Numéro CAS: 34322-82-2
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité