Ethyl-2-ethoxybenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Ethoxybenzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-ethoxybenzoate
E0413-25G E0413-500G
TCIAE0413-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAE0413-25G TCIAE0413-500G
Ethyl-2-ethoxybenzoate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-2-ethoxybenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Point d'ébullition: 251°C
Numéro MDL: MFCD00142907
Numéro CAS: 6290-24-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité