4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiole-2-thione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
E0429-25G E0429-5G E0429-1G
TCIAE0429-25GEA 910 EUR InStock
TCIAE0429-25G TCIAE0429-5G TCIAE0429-1G
4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiole-2-thione ≥98.0% (par GC)
4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiole-2-thione
Formule: C₅H₄S₅
MW: 224,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00137882
Numéro CAS: 59089-89-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13fcb0da73e250c9cf16c5d86378dddb72226de9&vid=13fcb0da73e250c9cf16c5d86378dddb72226de9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité