1,2-Bis(tosyloxy)ethane ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0438-25G E0438-100G
TCIAE0438-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAE0438-25G TCIAE0438-100G
1,2-Bis(tosyloxy)ethane ≥99.0% (par HPLC)
1,2-Bis(tosyloxy)ethane
Formule: C₁₆H₁₈O₆S₂
Numéro MDL: MFCD00008549
Numéro CAS: 6315-52-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4b103fee96d97bcb10b65fe0f1572e210c6f21a&vid=f4b103fee96d97bcb10b65fe0f1572e210c6f21a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 126.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité