Ethyl Methyl Ketone 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl Ethyl Ketone 2,4-Dinitrophenylhydrazone, 2-Butanone 2,4-Dinitrophenylhydrazone
E0439-1G E0439-10G
TCIAE0439-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAE0439-1G TCIAE0439-10G
Ethyl Methyl Ketone 2,4-Dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ethyl Methyl Ketone 2,4-Dinitrophenylhydrazone
Formule: C₁₀H₁₂N₄O₄
MW: 252,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191644
Numéro CAS: 958-60-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité