all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5(Z),8(Z),11(Z),14(Z),17(Z)-Eicosapentaenoic Acid, Timnodonic acid, cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, EPA
E0441-100MG E0441-500MG
TCIAE0441-100MGEA 182 EUR InStock
TCIAE0441-100MG TCIAE0441-500MG
all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid ≥95.0% (par GC)
all cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
Formule: C₂₀H₃₀O₂
MW: 302,46 g/mol
Point d'éclair: 93°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065716
Numéro CAS: 10417-94-4
Merck Index: 14,03531
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité