2-(Éthylsulfanyl)-10H-phénothiazine ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
E0447-25G E0447-500G
TCIAE0447-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAE0447-25G TCIAE0447-500G
2-(Éthylsulfanyl)-10H-phénothiazine ≥97.0% (sur base azote total)
2-(Éthylsulfanyl)-10H-phénothiazine
Formule: C₁₄H₁₃NS₂
MW: 259,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191362
Numéro CAS: 46815-10-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité