Ethyl glutaryl chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
E0451-25G E0451-5G
TCIAE0451-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAE0451-25G TCIAE0451-5G
Ethyl glutaryl chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethyl glutaryl chloride
Formule: C₇H₁₁ClO₃
Point d'ébullition: 108°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00013659
Numéro CAS: 5205-39-0
EINECS: 226-000-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité